Documentos Principais
570079
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol-1,2,6,6-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Menthol-plus its 3 isomers-1,2,6,6-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D4H16O
Peso molecular:
160.29
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
OC1([2H])C(C(C)C)([2H])CCC(C)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/i6D2,9D,10D
chave InChI
NOOLISFMXDJSKH-JKQVIGAJSA-N
Aplicação
Contains Menthol-d4, Isomenthol-d4, Neomenthol-d4, Neoisomenthol-d4
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)