Documentos Principais
569801
Sigma-Aldrich
Pyridinium chlorochromate on silica gel
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
Sinônimo(s):
PCC on silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: oxidant
tamanho da esfera
200-400 mm
capacidade
~20 % (silica gel)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
chave InChI
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)