Documentos Principais
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethyl]acrylate
97%
Sinônimo(s):
NPP acrylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H16N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
276.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
contém
500 ppm TBC as inhibitor
pf
38-48 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
chave InChI
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
NLO monomer
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)