Documentos Principais
557730
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H3(OCH3)2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
67-71 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
VREWSCMOGIXMDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)