About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11BO4
Número CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
202-207 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
- Palladium-catalyzed coupling reactions
- Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
- Preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium
- Suzuki-Miyaura coupling
- Rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide
- Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
178.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?