Documentos Principais
480118
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
pf
245-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
RCVDPBFUMYUKPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
  • As a substrate in the cross-coupling reaction with 5,7-dichloropyrido[4,3-d]pyrimidine catalyzed by palladium.
  • As a starting material for the synthesis of buflavine 1, a natural alkaloid.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of lipidated malarial glycosylphosphatidylinositols (GPI) disaccharide.
  • To prepare 3,3″,4,4″-tetramethoxy-1,1′:4′,1″-terphenyl by reacting with 1,4-dibromobenzene using Pd catalyst.
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A Suzuki-Miyaura coupling mediated deprotection as key to the synthesis of a fully lipidated malarial GPI disaccharide
Liu X and Seeberger PH
Chemical Communications (Cambridge, England), 15, 1708-1709 (2004)