Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
74 °C/19 mmHg (lit.)
densidade
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC1(CCCCC1)C=C
InChI
1S/C8H14O/c1-2-8(9)6-4-3-5-7-8/h2,9H,1,3-7H2
chave InChI
ZXKHOVDDJMJXQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 1-vinyl-1-cyclohexene
- 1-vinyl-1-cyclohexylacrylate
- cyclohexylideneacetaldehyde
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)