542040
Potassium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Saltpeter
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystalline
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
334 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Improving drought and salinity tolerance in barley by application of salicylic acid and potassium nitrate: Studies the ameliorative effects of potassium nitrate and salicylic acid on barley, showing improved tolerance to drought and salinity stress (KA Fayez, SA Bazaid, 2014).
- Prior application of 10% potassium nitrate to reduce post-bleaching sensitivity: a randomized triple-blind clinical trial: Evaluates the use of potassium nitrate in reducing sensitivity post dental bleaching, providing clinical evidence of its effectiveness (M Rezende, KL da Silva, TC Miguel, PV Farago, 2020).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?