Documentos Principais
533688
Sigma-Aldrich
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)]ethyl]zinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9BrO2Zn
Número CAS:
Peso molecular:
246.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
0.984 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]CCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-2-5-6-3-4-7-5;;/h5H,1-4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
MCHPKCUDPUMOJG-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)