Documentos Principais
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7BrZn
Número CAS:
Peso molecular:
200.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
concentração
0.6 M in THF
Impurezas
<5% free chloride
grupo funcional
allyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)