Documentos Principais
520608
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxybenzyl alcohol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
p-Alkoxybenzyl alcohol, polymer-bound, Wang resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g OH loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
alcohol
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)