Documentos Principais
519618
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
97%
Sinônimo(s):
Acetone diethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
p.e.
116-117 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)(C)OCC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hydrolysis of D-(--)-Ethyl α-Benzoyloxypropionate and L-(--)-Ethyl α-Acetoxy-β-phenylpropionate by α-Chymotrypsin.
Cohen SG and Weinstein SY.
Journal of the American Chemical Society, 86(23), 5326-5330 (1964)
The Preparation of Some Ketals of Alkylacetylenes with the Higher Alcohols1.
Killian DB, et al.
Journal of the American Chemical Society, 58(1), 80-81 (1936)
Rapid chemical dehydration of plant material for light and electron microscopy with 2, 2-dimethoxypropane and 2, 2-diethoxypropane.
Lin CH, et al.
American Journal of Botany, 602-605 (1977)