514381
Titanium(III) chloride
≥99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Titanium trichloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
pf
440 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?