Documentos Principais
514071
Sigma-Aldrich
Copper(II) tartrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cupric tartrate hydrate, Tartaric acid cupric salt
About This Item
Fórmula linear:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
solid
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
~275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
chave InChI
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
Aplicação
Copper tartrate may be used as a catalyst for the fabrication of helical polyacetylene fibers by the polymerization of acetylene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Symmetric and helical growth of polyacetylene fibers over a single copper crystal derived from copper tartrate decomposition.
Qin Y, et al.
Organic Letters, 4(18), 3123-3125 (2002)