511439
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
97%
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
101-102 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(C)=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
QPWSKIGAQZAJKS-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one is an α,β-unsaturated ketone. Its enthalpy of vaporization at boiling point (474.25K) is 41.416kjoule/mol.
Aplicação
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one may be used in the preparation of 1,3,5-triacetylbenzene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
225.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 528-528 (2014)
1,3,5-Triacetylbenzene.
Organic Syntheses, 87, 192-200 (2010)