Documentos Principais
492221
Sigma-Aldrich
Diethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D4(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
226.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
p.e.
298-299 °C (lit.)
pf
−3 °C (lit.)
densidade
1.158 g/mL at 25 °C
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC)c(c1[2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i5D,6D,7D,8D
chave InChI
FLKPEMZONWLCSK-KDWZCNHSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
This product may be used as an analytical standard.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5