Documentos Principais
768286
Sigma-Aldrich
Diisononyl phthalate-d4
98 atom % D, 98% (CP), mixture of C9 isomers
Sinônimo(s):
Deuterated diisononyl phthalate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
422.63
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+4
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)