Documentos Principais
617253
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D6H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
200.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
282 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.214 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
146 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)