Key Documents
491373
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-ethylamino-15N-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
99 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Atrazine-(ethylamino-15N)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14Cl15NN4
Número CAS:
Peso molecular:
216.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 15N
Ensaio
98% (CP)
pf
172-174 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[15NH]c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i10+1
chave InChI
MXWJVTOOROXGIU-DETAZLGJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Heart
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)