Documentos Principais
489239
Sigma-Aldrich
Ethane-d1
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2D
Número CAS:
Peso molecular:
31.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
densidade de vapor
1.05 (vs air)
pressão de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
pureza isotópica
98 atom % D
temperatura de autoignição
881 °F
p.e.
−88 °C (lit.)
pf
−172 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D
chave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-MICDWDOJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-211.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-135.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)