Key Documents
633895
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Isopropanol-1,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
62.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
pb
82 °C (lit.)
pf
-89.5 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup