Documentos Principais
487236
Sigma-Aldrich
m-Xylene-(dimethyl-13C2)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-13C2-benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(13CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
108.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
138-139 °C (lit.)
pf
-48 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]c1cccc([13CH3])c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
chave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)