Documentos Principais
587915
Sigma-Aldrich
m-Xylene-(dimethyl-d6)
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D6H4
Número CAS:
Peso molecular:
112.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
p.e.
138-139 °C (lit.)
pf
-48 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IVSZLXZYQVIEFR-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)