Documentos Principais
591513
Sigma-Aldrich
Phenol-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H6O
Número CAS:
Peso molecular:
95.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Andreyah L Pope et al.
Structure (London, England : 1993), 28(9), 1004-1013 (2020-05-30)
Despite high-resolution crystal structures of both inactive and active G protein-coupled receptors (GPCRs), it is still not known how ligands trigger the large structural change on the intracellular side of the receptor since the conformational changes that occur within the