Documentos Principais
591629
Sigma-Aldrich
Phenol-18O
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula linear:
C6H518OH
Número CAS:
Peso molecular:
96.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
solid
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)