485373
Ammonia-15N,d3
99 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
15ND3
Número CAS:
Peso molecular:
21.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
p.e.
−33 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H][15N]([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1/hD3
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-IQGFCBPYSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?