PHR3482
Bupropion Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1078857
embalagem
pkg of 100 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(C)C(=O)c1cc(ccc1)Cl
InChI
1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3
chave InChI
OFNMQTRHMBQQEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)