480819
(R)-(+)-Glycidol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-Oxirane-2-methanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D +15°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
Impurezas
<3% dichloromethane
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
p.e.
56-57 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m1/s1
chave InChI
CTKINSOISVBQLD-GSVOUGTGSA-N
Descrição geral
Aplicação
- heteroarylpropane-2,3-diols, useful for combinatorial oligomer synthesis
- enantiomerically pure (2S,3S)- and (2S,3R)-threoninol and -hydroxyphenylalaninol
- 2-amino-1,4-anhydro-pentitol and 3-amino-1,5-anhydro-4-deoxy-hexitol with the arabino configuration
- (S)-4-tosyloxymethyl-2-oxazolidinone, required for the synthesis of protected amino alcohol derivatives
- 1-(S)-[3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl]cytosine [(S)-HPMPC]
- chiral building block used to construct an epoxyvinyl iodide intermediate in a synthesis of a furanocembrane, a marine natural product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Self-react. C - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
72 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.