Documentos Principais
473111
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 carbonate
95 atom % 6Li
Sinônimo(s):
Carbolithium-6, Carbonic acid lithium-6 salt, Lithium carbonate-6Li2
About This Item
Fórmula linear:
6Li2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
72.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
95 atom % 6Li
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
720 °C (lit.)
alteração de massa
M-2
cadeia de caracteres SMILES
[6Li+].[6Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i;2*1-1
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-OUDCDBHYSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7