Documentos Principais
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Li213CO3
Peso molecular:
74.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
crystals
pf
618 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)