NIST924A
Lithium carbonate
NIST® SRM® 924a
Sinônimo(s):
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 30 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
titration: suitable
pf
618 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Informações sobre genes
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Categorias relacionadas
Descrição geral
SRM 924A_cert
SRM 924A _SDS
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
- Expiration details and storage and use instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)