1.05683
tri-Lithium citrate tetrahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
tri-Lithium citrate tetrahydrate, Trilithium citrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
105 °C
densidade volumétrica
420 kg/m3
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
chave InChI
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1