471623
1,1,1-Trimethylhydrazinium iodide
97%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethylhydrazine iodide, N,N,N-Trimethylhydrazinium iodide, Trimethylhydrazonium iodide (6CI)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
225-230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+](C)(C)N
InChI
1S/C3H11N2.HI/c1-5(2,3)4;/h4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
HLNPDVKKRBWQAA-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?