Documentos Principais
279528
Sigma-Aldrich
1,3-Diiminoisoindoline
97%
Sinônimo(s):
1,3-Isoindolinediimine, Phthalimide diimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Beilstein:
118477
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
~197 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N=C1NC(=N)c2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
chave InChI
RZVCEPSDYHAHLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sergey M Borisov et al.
ACS applied materials & interfaces, 2(2), 366-374 (2010-02-27)
A new class of oxygen indicators is described. Platinum(II) and palladium(II) complexes of azatetrabenzoporphyrins occupy an intermediate position between tetrabenzoporphyrins and phthalocyanines and combine features of both. The new dyes are excitable in the red part of the spectrum and
Nathan J Yutronkie et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(8) (2019-04-27)
Efficient synthesis of silicon phthalocyanines (SiPc) eliminating the strenuous reaction conditions and hazardous reagents required by classical methods is described. Implementation into organic thin-film transistors (OTFTs) affords average electron field-effect mobility of 3.1 × 10-3 cm2 V-1 s-1 and threshold