Documentos Principais
464279
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)aniline
95%
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-anisidine
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
177.12
Beilstein:
2803814
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
chave InChI
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of