Documentos
342548
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
CF3OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
177.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
pb
72-73 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(OC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-2-5(11)4-6/h1-4H,11H2
chave InChI
SADHVOSOZBAAGL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Synthesis of 3-(trifluoromethoxy)aniline from 2-chlorophenol has been reported.
Aplicação
3-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
A safe and economical synthesis of 3-(trifluoromethoxy) aniline from 2-chlorophenol.
Langlois B and Soula G.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 6, 925-929 (1986)