Documentos Principais
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
viscosidade
20 cSt(40 °C)(lit.)
p.e.
>316 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
chave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Heptano suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
34873
Heptano
Dopamina
Sigma-Aldrich
H8502
Dopamina
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)