190993
Poly(4-methyl-1-pentene)
medium molecular weight
Formulário
solid
índice de fusão
26 g/10 min (260°C/5kg)
potência de impacto
3 kg.cm/cm2 (Izod, ASTM D 256)
constante dielétrica
2.12, 100 MHz (ASTM D 150)
dureza
80 (Rockwell R, ASTM D 758)
índice de refração
n20/D 1.463
pf
235 °C
temperatura de transição
softening point 178 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
chave InChI
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?