Ensaio
99%
pf
166-168 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15NS/c13-7-12-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
chave InChI
YPKFLUARLJRPQM-BIBSGERRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- tris(2-mercapto-1-adamantylimidazolyl)hydroborato ligand
- 1-adamantyl-3-(2-(7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-ylamino)alkane)thiourea 2,3-dihydroxysuccinates
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)