Key Documents
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
índice de refração
n20/D 1.462
viscosidade
50 cSt(40 °C)(lit.)
pb
>316 °C (lit.)
densidade
0.833 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
chave InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.
Aplicação
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)