Documentos Principais
461199
Sigma-Aldrich
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate
average Mn 670
Sinônimo(s):
2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol-ethylene oxide adduct, 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, Acetylenol EL
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2C(CH3)[(-OCH2CH2-)mOH]C≡CC(CH3)[(-OCH2CH2-)nOH]CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn 670
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.468
pH
6-8
tensão superficial
47 dyn/cm, 0.01 wt. % in H2O
p.e.
>121 °C (lit.)
temperatura de transição
cloud point 63 °C
pour point 7 °C
solubilidade
carbon tetrachloride, xylene and ethylene glycol: soluble
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
HLB
13
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(C)CC(C)(O)C#CC(C)(O)CC(C)C
InChI
1S/C14H26O2.C2H6O2/c1-11(2)9-13(5,15)7-8-14(6,16)10-12(3)4;3-1-2-4/h11-12,15-16H,9-10H2,1-6H3;3-4H,1-2H2
chave InChI
SUHUKEQAOUOUJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Surfactant.
Reduces surface tension; wetting agent, defoamer, and emulsifier for emulsion polymerization.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3