Documentos Principais
460516
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
166.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]23/D +14°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
chave InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Aplicação
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate is a chiral building block that can be used:
  • To prepare allyl stannane, a precursor for the total synthesis of macrolide iriomoteolide-1b.
  • As a starting material for the synthesis of a chiral g-αmino acid fragment, which in turn is used to prepare the immunosuppressive agent FR252921.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Domino 10-Step Total Synthesis of FR252921 and Its Analogues, Complex Macrocyclic Immunosuppressants
Chen Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(35), 13772-13777 (2019)