Documentos Principais
296686
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Tetrahydro-3-furanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
4652609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
80 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
chave InChI
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)