Documentos Principais
460524
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
166.60
Beilstein:
4657170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]23/D −14°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
chave InChI
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
Aplicação
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Tiecco M, et al.
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)