Documentos Principais
454265
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dimethylacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
2042139
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
chave InChI
AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Assessment of substituent effects and antimicrobial activities of some 2', 5'-dimethyl phenyl chalcones.
Joseph SJ, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 99-123 (2014)
The Orientation in the Nitration of 3, 4-and 2, 5-Dimethylacetophenone.
Buu-Hoi NP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 17(7), 1000-1004 (1952)
Photoenolization of ortho-alkyl-substituted acetophenones: evidence for the enol triplet state.
Findlay DM and Tchir MF.
J. Chem. Soc., Faraday, 1096-1100 (1976)