Documentos Principais
449822
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum bromide, Lanthanum tribromide
About This Item
Fórmula linear:
LaBr3
Número CAS:
Peso molecular:
378.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
783 °C (lit.)
densidade
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Características e benefícios
Applied in solid state synthesis of CsNaLa6Br14N2 and La3Br6N which contain rare bitetrahedral structural units.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)