439681
Sodium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
beads
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
661 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3