439746
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lithium monoiodide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
beads
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
446 °C (lit.)
densidade
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- As a precursor to synthesize polymer-based electrolytes for dye-sensitized solar cell(DSSC) application via solution casting method.
- Li2S-P2S5-LiI crystalline inorganic-organic hybrid electrolytes with high ionic conductivity via liquid-phase synthesis for all solid-state batteries.
- As a redox mediator for Lithium–oxygen (Li–O2) batteries. It can facilitate redox reactions by shuttling charge carriers between electrodes, enabling efficient energy conversion.
Características e benefícios
- Excellent ionic conductivity at elevated temperature
- Good thermal stability
- Compatible with lithium-based battery materials.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.