413674
Lanthanum(III) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum triiodide
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
AnhydroBeads™
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
772 °C (lit.)
densidade
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?