Documentos Principais
443980
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6F9N3
Número CAS:
Peso molecular:
285.07
Beilstein:
302339
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.313 (lit.)
p.e.
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
chave InChI
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Reaction of 1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienes with 2,4,6-tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine: planning and serendipity.
Viktor O Iaroshenko et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(26), 7188-7192 (2011-05-14)
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)
Karin Kipper et al.
Journal of chromatography. A, 1218(45), 8175-8180 (2011-10-05)
Two fluoroalcohols--1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol (HFTB)--were evaluated as volatile buffer acids in basic mobile phases for LC-ESI-MS determination of acidic and basic compounds. HFIP and HFTB as acidic buffer components offer interesting possibilities to adjust retention behavior of different analytes